Learn More
Natriumzitratdihydrat (kleine, farblose Granulate), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10797024
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10797024 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
10787024 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797024 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP327500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6132-04-3 | C6H9Na3O9 | 294.10 g/mol
Poly-Flasche; 1 kg
Natriumcitrat wird hauptsächlich für die Herstellung von SSC-Puffer in Southern-Übertragungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-04-3 , 68-04-2
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.10
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Citrate Dihydrate
Hinweise zur Zersetzung >230°C
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.5
Prozentgehaltsbereich 99.0 to 101.0 %
Verpackung Poly-Flasche
Menge 500 g
Merck Index 15, 8737
Löslichkeitsinformationen 0.005% max. Insoluble Matter
Formelmasse 294.09
Reinheit (%) 99.0 to 101.0%
Physikalische Form Fest