Learn More
Natriumcitratdihydrat, TRC
Artikelnummer. 30413941
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30413941 100 g -
30410726 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30413941 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS615210100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-04-3
Summenformel C6H5O7.3Na.2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 294.1
Synonym Sodium citrate, Trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, hydrate (1:3:2), 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate (9CI), Citric acid, trisodium salt, dihydrate (8CI), N 1560, Sodium citrate dihydrate, Trisodium citrate dihydrate
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Citrate Dihydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
Formelmasse 293.994
Reinheit (%) >95%