Learn More
Natriumcromoglicat EP Verunreinigung A, Mikromol™
Artikelnummer. 30050106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050106 100 mg 100 Milligramm
30051187 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050106 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0039.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Natriumcromoglicat EP Verunreinigung A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
CAS 699-83-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Sodium Cromoglicate Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cccc1O
IUPAC-Name 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 100 mg
Formelmasse 152,0473 g/mol