Learn More
Natriumcyanat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11409010 100 g 100 Gramm
11419010 500 g 500 Gramm
11499000 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409010 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12413.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 917-61-3 | CNNaO | 65.007 g/mol
Sodium cyanate is an ideal nucleophile, and these nucleophilic properties make it a major contributor to the stereospecificity in certain reactions such as in the production of chiral oxazolidone. Sodium cyanate is a useful reagent in producing asymmetrical urea that have a range of biological activity mostly in aryl isocyanate intermediates. Such intermediates as well as sodium cyanate have been used in medicine as a means of counterbalancing carcinogenic effects on the body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumcyanat ist ein ideales Nucleophil, und diese nucleophilen Eigenschaften machen es zu einem wichtigen Faktor für die Stereospezifizität bei bestimmten Reaktionen, wie z. B. bei der Herstellung von chiralem Oxazolidon. Natriumcyanat ist ein nützliches Reagenz für die Herstellung von asymmetrischem Harnstoff mit einer Reihe biologischer Aktivitäten hauptsächlich in Arylisocyanat-Zwischenprodukten. Derartige Zwischenprodukte sowie Natriumcyanat werden in der Medizin zum Ausgleichen karzinogener Wirkung auf den Körper eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 11.6 g/100 ml (25 °C). Schwer löslich in Ammoniak, Benzol. Unlöslich in Diethylether.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 917-61-3
Summenformel CNNaO
Molekulargewicht (g/mol) 65.007
MDL-Nummer MFCD00011121
InChI-Schlüssel ZVCDLGYNFYZZOK-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium cyanate, zassol, cyanic acid, sodium salt, sodiumcyanate, cyansan, weecon, sodium isocyanate, san-cyan, unii-8ufs3jrv8p, naocn
PubChem CID 517096
ChEBI CHEBI:38906
IUPAC-Name Natrium;Cyanat
SMILES C(#N)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium cyanate
Schmelzpunkt 550°C
Dichte 1.89
Menge 100 g
Beilstein 3594963
Merck Index 14,8604
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 11.6g/100 mL (25°C). Slightly soluble in ammonia,benzene. Insoluble in diethyl ether.
Formelmasse 65.01
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyanate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyanic acid, sodiumsalt