Learn More
Natriumcyanat, TRC
Artikelnummer. 30428573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30428573 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30428573 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS6153755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Cyanate
CAS 917-61-3
Summenformel CNNaO
Menge 5 g
Synonym CyanicAcid, Sodium Salt, Sodium Cyanate, Sodium Cyanate (NaOCN), Sodium Isocyanate, Zassol
InChI-Formel InChI=1S/CHNO.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]C#N
IUPAC-Name Natrium;Cyanat
Molekulargewicht (g/mol) 65.01
Formelmasse 64.9878