Learn More
Natriumcyanid, Granulat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11640222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11640222 50 g 50 Gramm
11496790 250 g 250 Gramm
11398006 1000 g 1000 Gramm
11486790 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11640222 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13278.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Sodium cyanide is used as a starting material for the preparation of Reissert compounds and cyanogen bromide, cyanuric chloride and cyanogen chloride. It acts as a catalyst for the aminolysis of esters to primary amides. Furthermore, it is used for fumigation, electroplating, extracting gold and silver in mining industry. In organic synthesis, it is involved in the cyanation reaction of alkyl halides under phase transfer conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumcyanid wird als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Reissert-Verbindungen und Cyanogenbromid, Cyanurchlorid und Cyanogenchlorid verwendet. Es dient als Katalysator für die Aminolyse von Estern zu Primäramiden. Darüber hinaus wird es für die Begasung, die Galvanisierung und die Extraktion von Gold und Silber in der Bergbauindustrie verwendet. Bei der organischen Synthese ist es an der Cyanierungsreaktion von Alkylhalogeniden unter Phasentransferbedingungen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ammoniak, Methanol und Ethanol. Geringfügig löslich in Dimethylformamid. Unlöslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Säuren lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143-33-9
Summenformel CNNa
Molekulargewicht (g/mol) 49.01
MDL-Nummer MFCD00003523
InChI-Schlüssel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium cyanide, cyanogran, cymag, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC-Name Natrium; Cyanid
SMILES [Na+].[C-]#N
Spezifikation
Siedepunkt ∼1500°C
Chemischer Name oder Material Sodium cyanide
Schmelzpunkt 563°C
Namenshinweis granules
Physikalische Form Granules
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.61
Strukturformel NaCN
UN-Nummer UN1689
Beilstein 3587243
Merck Index 14,8605
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ammonia,methanol and ethanol. Slightly soluble in dimethylformamide. Insoluble in dimethylsulphoxide.
Formelmasse 49.01
Reinheit (%) 98%
Güte Ungraded
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium cyanide