Learn More
Natriumcyanid, Reagenzienqualität, 97 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15645220 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15645220 5 g Poly-Flasche 5 Gramm
15625220 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15635220 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15645220 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 3809705G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143-33-9
Summenformel CNNa
Molekulargewicht (g/mol) 49.01
MDL-Nummer MFCD00003523
InChI-Schlüssel MNWBNISUBARLIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumcyanid, Natriumcyanid NaCn, Cyanidsalze, cyanide of sodium, sodium cyanide na cn, nacn, cyanobrik, cyanide salts, kyanid sodny, cyanasalt h
PubChem CID 8929
IUPAC-Name Natrium; Cyanid
SMILES [Na+].[C-]#N
Tekniske data
Siedepunkt 1500 °C
Chemischer Name oder Material Natriumcyanid
Schmelzpunkt 563.7 °C
Farbe Weiß
pH 11 bis 12 (49 g/l bei 25 °C)
Menge 5 g
Strukturformel NaCN
UN-Nummer UN1689
Beilstein 3587243
Löslichkeitsinformationen In Wasser 49 g/l bei 20 °C
Formelmasse 49.01 mol
Reinheit (%) 97 %
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallines Pulver, Granulat oder Brocken
Dampfdruck 1 mmHg (817 °C)
Dichte Vapor Density: 1.7 (vs air)
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.