Learn More
Natriumcyanoborhydrid, TRC
Artikelnummer. 30416240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416240 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30416240 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS61550010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Cyanoborohydride
CAS 25895-60-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel CH3BNNa
Menge 10 g
Synonym Sodium (T-4)-(Cyano-C)trihydroborate(1-), Sodium borocyanohydride, Sodium Cyanotrihydroborate, Sodium Cyanotrihydroborate(1-)
InChI-Formel InChI=1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
SMILES [Na+].[BH3-]C#N
IUPAC-Name Natrium; Cyanoboranyl
Molekulargewicht (g/mol) 62.84
Formelmasse 63.0256
Reinheit (%) >95