Learn More
Natriumcyclopentadienid, 2 – 3 M in THF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080451
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mol
0.5 mol
Packungsgröße:
0.10 Mol
0.50 Mol
Artikelnummer. Menge unitSize
11326389 0.1 mol 0.10 Mol
11336389 0.5 mol 0.50 Mol
2 options
Artikelnummer. 11326389
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088300.JQ
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reagenz für die Herstellung von Metallocenen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4984-82-1
Summenformel C5H5Na
Molekulargewicht (g/mol) 88.085
MDL-Nummer MFCD00012161
InChI-Schlüssel JQUZTGJSSQCTPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclopentadienylsodium, sodium cyclopenta-1,3-dien-1-ide, sodium cyclopentadienide, 2.0m solution in tetrahydrofuran
PubChem CID 21915903
IUPAC-Name Natrium; Cyclopenta-1,3-dien
SMILES C1C=CC=[C-]1.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium cyclopentadienide
Farbe Pink bis rot
Dichte 0.938 g/mL
Flammpunkt −17°C (1°F)
Geruch Ether-like
Menge 0.1 mol
UN-Nummer UN3399
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 88.09
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2 bis 3 M in THF
Physikalische Form Flüssigkeit