Learn More
Natrium-D-Gluconat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498693
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2500 g
10 kg
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498693 2500 g 2500 Gramm
11408703 10 kg 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498693 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10464.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.62 €
    82.65 € / 2500 Gramm
    Sparen 17.97 €
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 527-07-1 | C6H11NaO7 | 218.137 g/mol
Sodium D-gluconate is a good chelator at alkaline pH, with chelating power relatively better than EDTA, NTA and other chelators. It has wide range of industrial applications which include textile dyeing, water treatments, printing and as cleaning agent for glass bottles. It also finds use as derusting agent in metallurgy and as additive in cement. It is used in food stuffs as bitterness inhibitor and as electrolyte replenisher.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium-D-Gluconat ist ein guter Chelator bei alkalischem pH-Wert, mit einer relativ besseren Chelatorleistung als EDTA, NTA und andere Chelatoren. Hat eine breite Palette von industriellen Anwendungen wie Färbung von Textilien, Wasserbehandlungen, Druckerei und als Reinigungsmittel für Glasflaschen. Findet zudem Verwendung als Entrostungsmittel in der Metallurgie und als Zusatzstoff in Zement. Wird in Lebensmitteln als Bitterstoffhemmer und als Elektrolytnachfüllung verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut wasserlöslich; schwer löslich in Alkohol; unlöslich in Ether.
Hinweise
Im Allgemeinen stabil, nicht korrosiv, ungiftig, leicht biologisch abbaubar und unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-07-1
Summenformel C6H11NaO7
Molekulargewicht (g/mol) 218.137
MDL-Nummer MFCD00064210
InChI-Schlüssel UPMFZISCCZSDND-JJKGCWMISA-M
Synonym sodium gluconate, sodium d-gluconate, d-gluconic acid sodium salt, d-gluconic acid, monosodium salt, gluconic acid sodium salt, monosodium gluconate, glonsen, monosodium d-gluconate, gluconate sodium, pasexon 100t
PubChem CID 23672301
ChEBI CHEBI:84997
IUPAC-Name Natrium;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanoat
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium D-gluconate
Schmelzpunkt ∽206°C (decomposition)
Menge 2500 g
Beilstein 3919651
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water; sparingly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Formelmasse 218.14