Learn More
Natrium-D-Glukonat, TRC
Artikelnummer. 17967194
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17967194 25 g 25 Gramm
17948014 5 g 5 Gramm
17957194 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17967194 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS63400025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 527-07-1
Summenformel C6H11NaO7
Molekulargewicht (g/mol) 218.14
Synonym Sodium Gluconate, D-Gluconic acid, sodium salt (1:1) (ACI), D-Gluconic acid, monosodium salt (9CI), Gluconic acid, monosodium salt, D- (8CI), BVD Addicrete, Clewat GL, Disparlight DV, EMF 1240, GL-P, GL-P (gluconate), Glonsen, Glucon SGA 60, Gluconic acid monosodium salt, Gluconic acid sodium salt, Helshas A, Monosodium gluconate, Pasexon 100T, PMP Sodium Gluconate, Resitard P 608A, Sodium D-gluconate, Sodium gluconate, Sunmorl N 60S
IUPAC-Name Natriumglukonat
SMILES [Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium gluconate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
Formelmasse 218.0402
Reinheit (%) >95%