Learn More
Natrium-D-Glucuronat-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338865
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11338865 5 g 5 Gramm
11348865 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11338865
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13985.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 207300-70-7 | C6H11NaO8 | 234.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207300-70-7
Summenformel C6H11NaO8
Molekulargewicht (g/mol) 234.14
MDL-Nummer MFCD00151051
InChI-Schlüssel ICQRTPLATMRWJI-UHFFFAOYNA-M
Synonym d-glucuronic acid sodium salt hydrate, glv8d2bupd, unii-glv8d2bupd, sodium d-glucuronate, sodium d-glucuronate monohydrate, sodium glucuronate hydrate jan, sodium 2s,3s,4s,5r-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoate hydrate, sodium-d-glucuronate, d-glucuronic acid sodium salt
PubChem CID 24892836
SMILES O.[Na+].OC(C=O)C(O)C(O)C(O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium D-glucuronate monohydrate
Schmelzpunkt 134°C to 138°C
Menge 5 g
Beilstein 4218577
IUPAC-Name Natrium 2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-Oxohexanoat-Hydrat
Formelmasse 234.14 (216.14 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%