Learn More
Sodium Decanoate-d19, CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Decanoate-D19 |
| CAS | 1086096-26-5 |
| Summenformel | C10 D19 O2 . Na |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | Decanoic-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-d19 acid, sodium salt (1:1) (ACI), Decanoic-d19 acid (9 CI, ACI), d19-Decanoic acid, Nonadecadeuteriodecanoic acid sodium salt, Decanoic acid D19 sodium salt, Sodium decanoate-d19 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H20O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12;/h2-9H2,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | sodium;2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecadeuteriodecanoate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 213.3635 |
| Formelmasse | 213.2475 g/mol |
| Mehr anzeigen |