Learn More
Natriumdecylsulfat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Decyl Sulfate |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H22O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15(11,12)13;/h2-10H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 260.1058 |