Learn More
Natriumdeoxycholat-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405636
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11405636 100 g 100 Gramm
11495626 25 g 25 Gramm
11415636 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11405636
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20759.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Sodium deoxycholate monohydrate is used as a solubilization agent for estrogen synthetase from human placental microsomes. It is also used to study the immobilization of lipoxygenase in an alginate-silicate gel matrix and to investigate the in vitro dissolution of gall stones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdeoxycholat-Monohydrat wird als Lösungsmittel für Östrogen-Synthetase aus humanen plazentalen Mikrosomen verwendet. Es wird auch zur Untersuchung der Immobilisierung der Lipoxygenase in einer Alginat-Silikat-Gelmatrix und zur Untersuchung der In-vitro-Auflösung von Gallensteinen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 145224-92-6
Summenformel C24H41NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 432.58
MDL-Nummer MFCD00150750 MFCD00064139
InChI-Schlüssel NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
Synonym 3alpha,5beta,12alpha-3,12-dihydroxycholan-24-oic acid monosodium salt monohydrate
PubChem CID 67096373
SMILES O.[Na+].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C)[C@H](C)CCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Deoxycholate Monohydrate
Schmelzpunkt >300°C
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 0.98
Beilstein 3643164
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name (4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanosäure; Natrium; Hydrat
Formelmasse 432.58 (414.58 Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium deoxycholate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium deoxycholatemonohydrate