Learn More
Natriumdeuteroxid (40 Gew.-% in D₂O), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Deuteroxide |
| CAS | 14014-06-3 |
| Menge | 10 g |
| Summenformel | DNaO |
| Synonym | Deuterated Sodium Hydroxide, Sodium Deuteroxide, Sodium Deuteroxide (NaOD), Sodium Hydroxide-d |
| InChI-Formel | InChI=1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i/hD |
| SMILES | [Na+].[2H][O-] |
| Molekulargewicht (g/mol) | 41 |
| Formelmasse | 40.9988 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 40 % |