Learn More
Natriumdeuteroxid, für die NMR-Spektrometrie, 30 wt%-Lösung in D2O, ≥99 Atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10635042 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
20 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10635042 20g Kunststoffflasche 20 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10635042 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 172890200
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium deuteroxide
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99+ atom % D
Dichte 1,4600g/mL
Deuterium (D) Min. 99,0%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 20g
CAS 14014-06-3, 7789-20-0
Summenformel HNaO
Strukturformel NaOD
MDL-Nummer MFCD00037669
Synonym sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
SMILES [OH-].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 41.003
PubChem CID 23676750
Formelmasse 41
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium deuteroxide, 30 wt% solution in D2O
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.