Learn More
Natriumdeuteroxid, für die NMR-Spektrometrie, 40 wt%-Lösung in D2O, ≥99 Atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10573694 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10g
50g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10573694 10g Kunststoffflasche 10 Gramm
10377830 50g Kunststoffflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10573694 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 175470100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14014-06-3 , 7789-20-0
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 41.003
MDL-Nummer MFCD00037669
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Synonym sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium deuteroxide
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99+ atom % D
Dichte 1,4600 g/mL
Deuterium (D) Min. 99,0%
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4039
Menge 10g
Strukturformel NaOD
Formelmasse 41
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium deuteroxide, 30 wt% solution in D2O
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.