Learn More
Natriumdeuteroxid, für die NMR-Spektrometrie, 40 wt%-Lösung in D2O, ≥99 Atom% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-192444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10g
50g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10573694
Marke: Thermo Scientific Acros 175470100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14014-06-3, 7789-20-0
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 41.003
MDL-Nummer MFCD00037669
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Synonym sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium deuteroxide
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99+ atom % D
Dichte 1,4600 g/mL
Deuterium (D) Min. 99,0%
Verpackung Kunststoffflasche
Brechungsindex 1.4039
Menge 10g
Strukturformel NaOD
Formelmasse 41
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium deuteroxide, 30 wt% solution in D2O
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.