Learn More
Natrium-amidotrizoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15658775 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15658775 100 g 100 Gramm
15638775 5 g 5 Gramm
15648775 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15658775 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460961000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 737-31-5 | C11H8I3N2NaO4 | 635.9 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 737-31-5
Summenformel C11H8I3N2NaO4
Molekulargewicht (g/mol) 635.9
InChI-Schlüssel ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
IUPAC-Name Natrium; 3,5-Diacetamido-2,4,6-Triiodobenzoat
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium diatrizoate
Schmelzpunkt 261.0°C to 262.0°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 600g/L (20°C).
Formelmasse 635.9
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 7% max.