Learn More
Natrium-amidotrizoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077863 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15638775
Marke: Thermo Scientific Acros 460960050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 737-31-5 | C11H8I3N2NaO4 | 635.9 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 737-31-5
Summenformel C11H8I3N2NaO4
Molekulargewicht (g/mol) 635.9
InChI-Schlüssel ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym diatrizoate sodium, sodium diatrizoate, sodium amidotrizoate, hypaque sodium, triombrin, triombrine, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
IUPAC-Name Natrium; 3,5-Diacetamido-2,4,6-Triiodobenzoat
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium diatrizoate
Schmelzpunkt 261.0°C to 262.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 600g/L (20°C).
Formelmasse 635.9
Reinheit (%) 99%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 7% max.