Learn More
Natriumdiatrizoat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436302 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11436302 100 g 100 Gramm
11416302 10 g -
11426302 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436302 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210290880
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird als Dichtegradienten-Reagenz bei der Trennung von Blutkörperchen verwendet. Natriumdiatrizoat, MP Biomedicals wird auch als radiologisches Kontrastmittel verwendet. Es bewirkt eine partielle Umverteilung von eng verbundenen Membranproteinen in ein zy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 737-31-5
Summenformel C11H8I3N2NaO4
Molekulargewicht (g/mol) 635.898
InChI-Schlüssel ZEYOIOAKZLALAP-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumdiatrizoat, Natriumamidotrizoat, Hypak Natrium, Triombrin, Hypak, Hypak zysto, hypaque, vascoray, hypaque cysto, hpaque-cysto
PubChem CID 23672589
ChEBI CHEBI:53692
IUPAC-Name Natrium; 3,5-Diacetamido-2,4,6-Triiodobenzoat
SMILES CC(=O)NC1=C(C(=C(C(=C1I)C(=O)[O-])I)NC(=O)C)I.[Na+]
Spezifikation
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich (350 mg/ml).
Formelmasse 635.9
Reinheit (%) > 99 %
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium Diatrizoate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Diatrizoate