Learn More
Natriumdichromat-Dihydrat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307467
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11307467 2 kg 2 Kilogramm
11317467 100 g 100 Gramm
11397457 500 g 500 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11307467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012611.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7789-12-0 | Cr2H4Na2O9 | 297.995 g/mol
Sodium dichromate is used as a strong oxidizing agent in organic synthesis. It is used in metal finishing as an aid of corrosion resistance, manufacture of inorganic chromate pigments and in the preparation of colored glass and ceramic glazes. It is used as a mordant for acidic dyes to improve their color-fast properties and as a corrosion inhibitors in undercoats and primers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-12-0
Summenformel Cr2H4Na2O9
Molekulargewicht (g/mol) 297.995
MDL-Nummer MFCD00149166
InChI-Schlüssel JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium dichromate dihydrate, unii-52125xyy2a, ccris 6344, disodium chromate dihydrate, sodium dichromate vi dihydrate, sodium dichromate dihydrate vi, chromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dichromic acid h2cr2o7 , disodium salt, dihydrate, dsstox_cid_12061, dsstox_rid_78903
PubChem CID 108005
IUPAC-Name Dinatrium; Oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom; Dihydrat
SMILES O.O.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dichromate dihydrate
Schmelzpunkt 100°C-2H2O
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 kg
Löslichkeitsinformationen Soluble in waterSoluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 298.00 (261.97 Anhydrous)
Güte Reagenz
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Red crystals
Dichte 2.348