Learn More
Natriumdiethyl-Dithiocarbamattrihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452628 500 g 500 Gramm
11442628 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452628 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15898.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20624-25-3 | C5H16NNaO3S2 | 225.297 g/mol
Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate is a spin trapping reagent used in conjunction with ferrous ion to detect nitric oxide in brain, kidney, liver and other tissues. It is used as sensitive reagent for the determination of copper, rubber vulcanization accelerator and finds application in the determination of other metals such as zinc, cobalt, platinum and palladium. Furthermore, it is an inhibitor of superoxide dismutase, ascorbate oxidase and other enzymes as well as inhibits the induction of macrophage nitric oxide synthase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdiethyldithiocarbamattrihydrat ist ein Spin-Trapping-Reagenz, das in Verbindung mit Eisen-Ionen zum Nachweis von Stickoxid in Gehirn, Niere, Leber und anderen Geweben verwendet wird. Es wird als empfindliches Reagenz für die Bestimmung von Kupfer-, Gummi-Vulkanisationsbeschleuniger verwendet und findet Anwendung bei der Bestimmung anderer Metalle wie Zink, Kobalt, Platin und Palladium. Darüber hinaus ist es ein Inhibitor der Superoxiddismutase, Ascorbatoxidase und anderer Enzyme und hemmt die Induktion der makrophagen Stickstoffmonoxidsynthase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Methanol und Aceton. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20624-25-3
Summenformel C5H16NNaO3S2
Molekulargewicht (g/mol) 225.297
MDL-Nummer MFCD00150617
InChI-Schlüssel WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
IUPAC-Name Natrium;N,N-diethylcarbamodithioat;trihydrat
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Schmelzpunkt 94°C to 102°C
Menge 500 g
Beilstein 3920507
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,3378
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,methanol and acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 225.31 (171.28 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamodithioic acid sodium salttrihydrate