Learn More
Natriumdihydrogencitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323236
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11323236 500 g 500 Gramm
11313236 100 g 100 Gramm
11333236 2000 g 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12557.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18996-35-5 | C6H10NaO7 | 217.129 g/mol
Sodium dihydrogen citrate acts as a buffering agent and sequestrant. It is also employed as a reductant and stabilizer in the preparation of b>Fe3O4 platinum core/shell particles. Further, it is used in electrochemical reduction of proton at carbon fiber electrode in the presence and absence of platinum nanoparticles. In addition to this, it plays a useful role in characterization of carbon-based electrode materials as cathode in half-cell configuration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdihydrogencitrat dient als Pufferungsmittel und Sequestrant. Wird auch als Reduktionsmittel und Stabilisator bei der Herstellung von b>Fe3O4-Platinkern/Mantelpartikeln eingesetzt. Wird darüber hinaus bei der elektrochemischen Reduktion von Proton an Kohlefaserelektroden in Gegenwart und Abwesenheit von Platin-Nanopartikeln eingesetzt. Spielt außerdem eine nützliche Rolle bei der Charakterisierung von kohlenstoffbasierten Elektrodenmaterialien als Kathode in der Halbzellkonfiguration.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Nicht löslich in Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Basen, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18996-35-5
Summenformel C6H10NaO7
Molekulargewicht (g/mol) 217.129
MDL-Nummer MFCD00013067
InChI-Schlüssel SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure;hydridonatrium
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dihydrogen citrate
Schmelzpunkt 211°C to 212°C
Menge 500 g
Beilstein 3920246
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formelmasse 214.11
Reinheit (%) 99%