Learn More
Natriumdihydrogenorthophosphat-Dihydrat, zertifiziert AR Für die Analyse erfüllt es die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10723621 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10723621 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
10315770 1 kg Kunststoffpulverbehälter 1 Kilogramm
10326150 5 kg Kunststoffkeg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10723621 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S/3760/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-35-0
Summenformel H6NaO6P
Molekulargewicht (g/mol) 156.006
MDL-Nummer 149209
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 60 °C
Farbe Weiß
pH 4,5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 156.01g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter