Learn More
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461880
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
10 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461880 100 g 100 Gramm
11471880 500 g 500 Gramm
15443037 2500 g 2500 Gramm
15433037 10 kg 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11461880 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11316.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 13472-35-0 | H6NaO6P | 156.006 g/mol
Sodium dihydrogen phosphate dihydrate acts as buffering capacity reagent in molecular biology, biochemistry and chromatography. It is used in the preparation of biological buffers. It is also used in the purification of antibodies, as a laxative and, in combination with other sodium phosphates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat dient als Pufferkapazitätsreagenz in der Molekularbiologie, Biochemie und Chromatographie. Es wird bei der Herstellung biologischer Puffer verwendet. Es wird auch zur Aufreinigung von Antikörpern, als Abführmittel und in Kombination mit anderen Natriumphosphaten verwendet
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1 M bei 20 °C)
Hinweise
Hygroskopisch. Unter inertem Gas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-35-0
Summenformel H6NaO6P
MDL-Nummer MFCD00149209
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Menge 100 g
Strukturformel NaH2PO4·2H2O
Merck Index 14,8660
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.(1 M at 20°C)
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 156.006
Formelmasse 156.01 (119.98 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.91
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium dihydrogen phosphate dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium dihydrogen phosphate dihydrate