Learn More
Natriumdihydrogen-Phosphat-Monohydrat, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 13429448 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
1 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
13429448 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13429448 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 3818.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.65 €
    93.11 € / 1 Kilogramm
    Sparen 12.54 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entspricht den ACS-Spezifikationen
Spezifikation
CAS 10049-21-5
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98,0 bis 102,0 %
Summenformel H5NaO5P
MDL-Nummer MFCD00149208
Synonym Sodium dihydrogen orthophosphate monohydrate , Sodium phosphate monobasic monohydrate
InChI-Schlüssel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC-Name Natriumphosphorsäurehydrat
Molekulargewicht (g/mol) 139.00
Verpackung Kunststoffflasche für Feststoffe
Dichte 0,9996 g/cm³ (20 °C)