Learn More
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat, 0.005M-Lösung in Wasser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11339987
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11339987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042809.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Redox-Indikator
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6152-67-6
Summenformel C12H11NNaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 272.27
MDL-Nummer MFCD00036468
InChI-Schlüssel VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 517002
IUPAC-Name Natrium;-4-anilinbenzolsulfonat
SMILES [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium diphenylamine-4-sulfonate
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Fully miscible with water.
Formelmasse 271.27
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,005M Lösung in Wasser
Physikalische Form Flüssigkeit