Learn More
Natriumdiphenylamin-4-sulfonat, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Natriumdiphenylamin-4-Sulfonat |
| Farbe | Beige bis weiß |
| Menge | 10 g |
| Strukturformel | C12H10NNaO3S |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 271.27 mol |
| Verpackung | Glasflasche |
| Aussehen | Pulver |