Learn More
Natriumdiphenylamin-4-Sulfonat, Pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasgefäß
Spezifikation
Schmelzpunkt | 200°C |
CAS | 6152-67-6 |
Farbe | Gelb |
Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Menge | 5 g |
Summenformel | C12H11NNaO3S |
MDL-Nummer | MFCD00036468 |
Synonym | sodium 4-phenylamino benzenesulfonate, sodium diphenylamine-4-sulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, monosodium salt, unii-3e2ux1382o, sodium 4-anilinobenzenesulfonate, diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, sodium diphenylamine-p-sulfonate, n-phenylsulfanilic acid, sodium salt, 4-phenylamino benzenesulfonic acid sodium salt, diphenylaminesulfonic acid sodium salt |
InChI-Schlüssel | VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Na].OS(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Diphenylamine-4-sulfonic acid, sodium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.