Learn More
Natriumdithionit, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073522 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
3 kg
Packungsgröße:
3 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10274490 500 g 500 Gramm
10539580 3 kg 3 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10274490
Marke: Fisher Chemical S/3800/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Natriumdithionit, reinst, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7775-14-6
Summenformel Na2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 174.096
MDL-Nummer 11640
InChI-Schlüssel JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
PubChem CID 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß
pH 8 to 9.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 174.1g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydrosulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.