Learn More
Natriumdodecylsulfat, 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-3148863 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11446051
Marke: MP Biomedicals 0219052280
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ungefähr 95 % Alkylsulfat, vorwiegend bestehend aus C12 und C14 Homologen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym SDS, Lauryl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium dodecyl sulfate
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulat/Pulver
Dichte >1.1 at 20°C (water = 1)
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 0.95
Formelmasse 288.38