Specifications
| Chemischer Name oder Material | Natriumdodecylsulfat |
| CAS | 151-21-3, 7732-18-5 |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | ≥98.5 % (Natriumdodecylsulfat C-12 Verbindungen) |
| Summenformel | C12H25NaO4S. |
| MDL-Nummer | MFCD00036175 |
| Synonym | Natriumdodecylsulfat, Natriumlaurylsulfat, Natrium-dodecylsulfat, Dodecylsulfat, Natriumsalz, Anti-Cerumen, Neutrazym, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal |
| InChI-Schlüssel | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
| IUPAC-Name | Natriumdodecylsulfat |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.