Learn More
Natriumdodecylsulfat (SDS), weißes Pulver, Elektrophorese, Fisher BioReagents™
Code produit 10593355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Conditionnement:
100 Gramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Verpackung Conditionnement
10593355 5 kg Poly-Eimer 5 Kilogramm
10593335 100 g Glasflasche 100 Gramm
10356463 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10593355 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1665
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Für Proteinextraktionsverfahren und SDS-Polyacrylamid-Gele | CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288,38 g/mol
Für Proteinextraktionsverfahren und SDS-Polyacrylamid-Gele
  • DNase- und RNase-freies Reinigungsmittel für Proteinextraktionsverfahren und Polyacrylamid-Gelelektrophorese
  • SDS ist ein häufig verwendetes Reinigungsmittel für Proteinaufreinigung und Polyacrylamid-Gelelektrophorese (PAGE)
  • SDS denaturiert Proteine, indem es die nicht-kovalenten Bindungen des Proteins unterbricht
  • Funktional für den Einsatz in der Elektrophorese getestet
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen; nicht für diagnostische Zwecke bei Menschen oder Tieren bestimmt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumlaurylsulfat, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Extinktion Maximal 0,1 (0,1 % Lösung) bei 280 nm, Maximal 0,4 (0,1 % Lösung) bei 230 nm
Chemischer Name oder Material Sodium Dodecyl Sulfate
Farbe Weiß
CAS 151-21-3
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 206 °C
pH 8,5 bis 10
Menge 5 kg
Identifizierung Test bestanden
Verpackung Poly-Eimer
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase- und RNase-frei
Prozentgehaltsbereich (als Fatty Alcohol Sulfate) > =99%
Hinweise zum Prozentgehalt (als Fettalkoholsulfat) >=99 %
Strukturformel CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
Formelmasse 288.38
Reinheit (%) ≥99 % (≥98 % C12-OH)
Güte Elektrophorese
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dodecyl sulfate sodium salt
Mention d'avertissement
  • Gefahr
Catégorie de danger
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Mention de danger
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Conseils de prudence
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.