Learn More
Natriumdodecylsulfat, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15538244 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2 kg
Verpackung:
POLYSTORMOR
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 Stück
2 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15538244 100 g Poly-Flasche 1 Stück
15518244 25 g POLYSTORMOR 1 Stück
15533674 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15553351 2 kg Poly-Eimer 2 Kilogramm
4 options
Artikelnummer. 15538244
Marke: Avantor J.T.Baker 409504
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Elektrophorese und Proteinsolubilisierung; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumdodecylsulfat
Menge 100 g
Flammpunkt 170.00 °C
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 0.40 kg
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat
Formelmasse 288.38
Güte UltraPure Bioreagenz
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.