Learn More
Natriumdodecylsulfat, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2 kg
Verpackung:
POLYSTORMOR
Poly-Eimer
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 Stück
2 Kilogramm
Beschreibung
- For Electrophoresis and Protein Solubilization
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium Dodecyl Sulfate |
| Menge | 25 g |
| Flammpunkt | 170.00°C |
| Verpackung | POLYSTORMOR |
| Relative Dichte | 1L = 0.40kg |
| IUPAC-Name | Natriumdodecylsulfat |
| Formelmasse | 288.38 |
| Güte | UltraPure Bioreagenz |