Learn More
Natriumdodecylsulfat, 10 %-Lösung, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15825428 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15825428 100 mL Nalgene Flasche 100 Milliliter
15835428 500 mL Nalgene Flasche 500 Milliliter
15845428 1 L Nalgene Flasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15825428 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J77504.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Dodecylsulfate
Physikalische Form Lösung
Konzentration 10%-Lösung
Menge 100 mL
Verpackung Nalgene Flasche
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat