Learn More
Natriumdodecylsulfat, 10 %-Lösung, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15845428 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15845428 1 L Nalgene Flasche 1 Liter
15825428 100 mL Nalgene Flasche 100 Milliliter
15835428 500 mL Nalgene Flasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15845428 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J77504.K2
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Dodecylsulfate
Physikalische Form Lösung
Konzentration 10%-Lösung
Menge 1 L
Verpackung Nalgene Flasche
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat