Learn More
Natriumdodecylsulfat, 10 %-Lösung, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082766 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Nalgene Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15825428
Marke: Thermo Scientific J77504.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 151-21-3 | C12H25NaO4S | 288.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-21-3
Summenformel C12H25NaO4S.
Molekulargewicht (g/mol) 288.38
MDL-Nummer MFCD00036175
InChI-Schlüssel DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Dodecylsulfate
Physikalische Form Lösung
Konzentration 10%-Lösung
Menge 100 mL
Verpackung Nalgene Flasche
IUPAC-Name Natriumdodecylsulfat