Learn More
Natriumethylat, 96 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Sodium ethoxide |
| Namenshinweis | 96% |
| Schmelzpunkt | 260.0°C |
| Dichte | 0.868 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% min. (NaOC2H5) |
| Verpackung | Kunststoff-Fass |
| Strukturformel | C2H5ONa |
| Menge | 2.5 kg |
| Beilstein | 01, 311 |
| Fieser | 01,1065; 03,265; 04,451; 06,540 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium ethoxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.