Learn More
Natriumethoxid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362426
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2000 g
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362426 2000 g 2 Kilogramm
11342426 100 g -
11352426 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06230.0P
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 141-52-6 | C2H5NaO | 68.051 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumethoxid wird als starke Base in der organischen Synthese verwendet. Ist aktiv an der Claisen-Kondensation, Stobbe-Reaktion und Wolf-Kishner-Reduktion beteiligt. Es ist ein wichtiges Ausgangsmaterial für die Synthese von Ethylester und Diethylester von Malonsäure. In der Williamson-Ethersynthese reagiert es mit Ethylbromid zu Diethylether. Wird häufig als Base für die Erzeugung von Carbanionen verwendet, die für Alkylierungs- und Kondensationsreaktionen zum Einsatz kommen.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Natriumethoxid wird in Gegenwart feuchter Luft schnell der Hydrolyse unterzogen, um in kurzer Zeit Natriumhydroxid zu bilden. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Basen, Säuren, Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, starken Oxidationsmitteln, Ammoniak, Säurechloriden, sauren Anhydriden, Reduktionsmitteln, Peroxiden, Säuren und chlorierten Lösungsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141-52-6
Summenformel C2H5NaO
Molekulargewicht (g/mol) 68.051
MDL-Nummer MFCD00012417
InChI-Schlüssel QDRKDTQENPPHOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium ethoxide, sodium ethylate, sodium ethanolate, sodiumethoxide, ethoxysodium, ethanol, sodium salt, caustic alcohol, naoet, etona, ethanol, sodium salt 1:1
PubChem CID 2723922
ChEBI CHEBI:52096
IUPAC-Name Natrium;Ethanolat
SMILES CC[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium ethoxide
Schmelzpunkt >300°C
pH 13
Flammpunkt 30°C (86°F)
Geruch Irritating
Menge 2000 g
UN-Nummer UN3206
Beilstein 3593646
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Merck Index 14,8613
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol and methanol.
Formelmasse 68.05
Reinheit (%) 96%