Learn More
Natriumethylsulfat, TRC
Artikelnummer. 30416267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30416267 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30416267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS625300500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Ethyl Sulfate
CAS 546-74-7
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C2H5NaO4S
Menge 500 mg
Synonym Sulfuric Acid Monoethyl Ester Sodium Salt, Ethyl Sodium Sulfate, Sodium Sulfovinate
InChI-Formel InChI=1S/C2H6O4S.Na/c1-2-6-7(3,4)5;/h2H2,1H3,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
SMILES CCOS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Ethylsulfat
Molekulargewicht (g/mol) 148.11
Formelmasse 147.981
Reinheit (%) >95