Learn More
Natriumferrocyanid-Decahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15560614 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15560614 5 kg 5 Kilogramm
15570614 250 g 250 Gramm
15550614 1 kg 1 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15560614
Marke: Thermo Scientific Acros 459290050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 14434-22-1 | C6H20FeN6Na4O10 | 484.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14434-22-1
Summenformel C6H20FeN6Na4O10
Molekulargewicht (g/mol) 484.06
MDL-Nummer MFCD00149274
InChI-Schlüssel JFSUDVTVQZUDOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Fe++].[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium ferrocyanide decahydrate
Menge 5 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 369g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 484.06
Verlust bei Trocknung 1% max. (free moisture)