Learn More
Natriumfluorid, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120788 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15678070 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15688070 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15678070
Marke: Honeywell Research Chemicals S1504100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumfluorid, Fluorid, Natrium, Natriumfluorid NaF, Floridin, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
IUPAC-Name Natrium;Fluorid
SMILES [F-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 1704 °C (1013 hPa)
Chemischer Name oder Material Natriumfluorid
Schmelzpunkt 990 °C
Farbe Farblos
pH 8.0 bis 10.0 (bei 20 °C)
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Strukturformel NaF
UN-Nummer UN1690
Formelmasse 41.99 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1.4 mmHg (0 °C)
Dichte 2.7 g/cu.cm bei 20 °C