Learn More
Natriumfluorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439933
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439933 250 g 250 Gramm
11429933 1000 g 1000 Gramm
11449933 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11439933 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13019.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumfluorid wird als Stahlentfettungsmittel und in der Zinngalvanik, in Flussmitteln, der Wärmebehandlung von Salzzusammensetzungen, der Fluoridierung von Trinkwasser, der Entfernung von HF aus Absaugsystemen zur Verringerung der Luftverschmutzung und der Mattierung von Glas verwendet. Es dient als Quelle für Fluoridionen in verschiedenen Anwendungen, einschließlich der Verwendung in der synthetischen Chemie, z. B. in der Finkelstein-Reaktion zur Herstellung von Fluorverbindungen, der Desilylierung von empfindlichen organischen Verbindungen, in der Metallurgie und der Reaktion mit elektrophilen Chloriden. Es hat medizinische und andere Anwendungen, einschließlich Komplexierung von Magnesiumionen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Unlöslich in Alkohol
Hinweise
Es muss von Oxidationsmitteln, Metallen, Säuren, Laugen ferngehalten werden. Es ist weniger hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 1704°C
Chemischer Name oder Material Sodium fluoride
Schmelzpunkt 993°C
Physikalische Form Powder
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.336
Dichte 2.78
Strukturformel NaF
UN-Nummer UN1690
Merck Index 14,8618
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol
IUPAC-Name Natriumfluorid
Formelmasse 41.99
Reinheit (%) 99%
Güte Ungraded
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium fluoride