Learn More
Natriumfluorid, 99.995 % (Metallbasis ohne K), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. p-4407884
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11312058 5 g 5 Gramm
11392048 50 g 50 Gramm
11302058 250 g 250 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11312058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012964.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
It is used as a steel degreasing agent and a flux. It is used in heat treating salt compositions, tin-electroplating, fluoridation of drinking water, removing HF from exhaust systems to reduce air pollution, and frosting glasses. It has significant applications in organic synthesis including its halide-exchange with acyl chloride, sulfur chlorides, and phosphorus chloride, desilylation of silyl-protected OH groups, synthesis of fluorocarbons (Finkelstein reaction), and also in metallurgy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 1704°C
Chemischer Name oder Material Sodium fluoride
Schmelzpunkt 993°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9995% (metals basis excluding K)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in HF and ammonia. Insoluble in alcohol.
IUPAC-Name Natriumfluorid
Formelmasse 41.99
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.336
Aussehen White powder
Dampfdruck 1.3 hPa (1mm Hg) at 20°C
Dichte 2.78