Learn More
Natriumfluorid, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 15682980 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15682980 50 kg 50 Kilogramm
15662980 250 g 250 Gramm
15672980 500 g 500 Gramm
15652980 1 kg 1 Kilogramm
15602990 6 x 250 g 6 Stück
15692980 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15682980 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3010550KG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-49-4
Summenformel FNa
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumfluorid, Fluorid, Natrium, Natriumfluorid NaF, Floridin, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spezifikation
Siedepunkt 1.704 °C
Chemischer Name oder Material Natriumfluorid
Schmelzpunkt 993 °C (Literatur)
Namenshinweis Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 kg
Strukturformel HCONH 2
UN-Nummer UN1690
IUPAC-Name Natriumfluorid
Formelmasse 41.99
Reinheit (%) >99%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO/Reagenz Ph. Eur.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dampfdruck 1,4 mmHg (0 °C)
Dichte 2.7 g/cm3