Learn More
Natriumfluorid, Purum p.a., ≥98,0 % (F), Solstice
Artikelnummer. 17204464
Ansicht ändern
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
17204464 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17204464 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 7152225KG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium fluoride
CAS 7681-49-4
Menge 25 kg
Summenformel FNa
MDL-Nummer MFCD00003524
InChI-Schlüssel PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
SMILES [F-].[Na+]
IUPAC-Name Natriumfluorid
Molekulargewicht (g/mol) 41.99