Learn More
Natriumfluorid, TRC
Artikelnummer. 30415477
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415477 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30415477 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCS627000250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Fluoride
CAS 7681-49-4
Menge 250 g
Summenformel F . Na
Synonym Sodium Fluoride, Act, Act (mouthwash), Antibulit, Apoflux, Chemifluor, Dentalfluoro, Duofluorid, Duofluorid F, Duraphat, FDA 0101, Flor-Opal, Floridine, Florinse, Florocid, Fludent, Fluocal, Fluoraday, Fluorigard, Fluorol, Fluorzoin, Fluossen, Flura Drops, Flurexal, Flursol, Flutop Gel, Fungol B, Fuoros, Karidium, Karigel N, Lemoflur, Luride SF, Minute-Gel, Miranol, NSC 77385, Neosten, Neutra-Care, Ora-Bliss, Ossalin, Ossin, Osteo F, Osteofluor, Osteoflur, Pediaflor, Pergantene, Prevident, Prevident 5000 Plus, Prodent, Slow-Fluoride, Sodium monofluoride, Sodium monofluoride (NaF), T-Fluoride, Thera Flur, Wako 194-01971, Winterfresh Gel, Zymafluor
InChI-Formel InChI=1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
SMILES [F-].[Na+]
IUPAC-Name Natrium;Fluorid
Molekulargewicht (g/mol) 41.99
Formelmasse 41.9882